Merck
AMBH2D6F34D6
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.62
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-9-4-2-1-3-8(9)7(5-12)6-13-10/h1-4,6H
InChI Key
FMQOMPVZLLUVOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53491-80-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53491-80-8.html