Merck
AMBH2D6F304C
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.05
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2O4/c1-2-16-8(13)4-3-11-7(10)6(5(4)9)12(14)15/h3H,2H2,1H3
InChI Key
VMNMZVKEDHEOEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154012-15-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/154012-15-4.html