Merck
AMBH2D6F2B22
Ambeed, Inc.
7-Chloro-2-hydroxyquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-6-2-4-9(12)11-8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
SDRJFDTZVULXDE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22614-72-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22614-72-8.html