Merck
AMBH2D6F2993
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.11
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FNO3/c8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-10/h1-4H
InChI Key
ZFCMKFOFVGHQNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/157701-72-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/157701-72-9.html