Merck
AMBH2D6F294B
Ambeed, Inc.
4-Boc-1-Fmoc-2-piperazineacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
466.53
MDL番号:
Iupac Name
{4-(tert-butoxycarbonyl)-1-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperazinyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C26H30N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-12-13-28(17(15-27)14-23(29)30)25(32)33-16-22-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)22/h4-11,17,22H,12-16H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI Key
XHEXEZVLDQGZFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/183742-34-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/183742-34-9.html