Merck
AMBH2D6F1934
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chloropicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.45
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
IUWXGYGVXBPNHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189513-50-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1189513-50-5.html