Merck
AMBH2D6F0E9C
Ambeed, Inc.
N-Boc-2-(4-Aminophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-hydroxyethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-15/h4-7,15H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
LVAACBVNZRPHFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104060-23-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104060-23-3.html