Merck
AMBH2D6F0C47
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-6-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-3-4-13-10-2-1-7(6-12)5-8(9)10/h1-5H
InChI Key
GFHZKMVPIQRHHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/642477-82-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/642477-82-5.html