Merck
AMBH2D6F0BD3
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloropicolinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176
MDL番号:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO/c7-4-1-2-6(8)9-5(4)3-10/h1-3H
InChI Key
AXJGZYKXECWPOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343781-53-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/343781-53-3.html