Merck
AMBH2D6F0BBC
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethylindolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-10(2)7-5-3-4-6-8(7)11-9(10)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
KEZHRKOVLKUYCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19155-24-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19155-24-9.html