Merck
AMBH2D6F03C6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.02
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-3-1-8-5-4(3)6(11)10-2-9-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11)
InChI Key
XJUAXRSIRZNYBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22276-97-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22276-97-7.html