Merck
AMBH2D6F0201
Ambeed, Inc.
Methyl 3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-9-7(8)6-2-4-10-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChI Key
CNYKIGVYXIGUHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105772-14-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105772-14-3.html