Merck
AMBH2D6EF67E
Ambeed, Inc.
1-Benzylpiperidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12-8-4-5-9-14(12)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,15,16)
InChI Key
FEUCBQVXYVZGCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21319-53-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21319-53-9.html