Merck
AMBH2D6EEE85
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139022-25-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/139022-25-6.html