Merck
AMBH2D6EC2C7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-9(2)11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3
InChI Key
DBVCFVNYPVLZKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73790-19-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73790-19-9.html