Merck
AMBH2D6EC0AB
Ambeed, Inc.
5,7-Dihydroxycoumarin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dihydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(11)6-1-2-9(12)13-8(6)4-5/h1-4,10-11H
InChI Key
KIQQFVJHWNCGAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-18-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2732-18-5.html