Merck
AMBH2D6EBB06
Ambeed, Inc.
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.15
MDL番号:
Iupac Name
[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-2-1-5(3-8(17)18)7(4-6)10(14,15)16/h1-2,4H,3H2,(H,17,18)
InChI Key
BCHGLBXVODTIEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177952-39-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/177952-39-5.html