Merck
Z768235
MyBath ミニウォーターバス
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug, capacity 4 L
別名:
mini water bath, personal incubator bath
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
stainless steel chamber
特徴
CE compliant
0.1 °C temp. increments
includes 1.5/2.0 mL, 15 mL & 50 mL tube racks
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B2000-4-E
パラメーター
Ambient +5-100 °C temp. range (No cooling capacity. Min temp ambient +5 ºC)
W × D × H
7.7 in. × 13.9 in. × 9 in.
キャパシティ
4 L
チャンバーW × D × H
5.3 in. × 9.4 in. × 5.5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子生物学研究ラボを念頭に置いて設計されたMyBath 4 Lは、完全な個人用ウォーターバスです。この小型4 Lウォーターバスは様々な制御を用いやすいのが特長で、ユーザーが温度のデジタル選択や監視を行えます。蝶番式のフタのため、安全に遮蔽された環境になり、ユーザーの選択で、スイッチを軽く押すとフタが(後方に)開き、あるいは完全かつ即座にフタを外すことができます。
MyBath 4 Lは、50 mL、15 mL、1.5/2.0 mL試験管用の試験管ラックを備えた唯一のウォーターバスでもあり、すべてが揃ったそのまま使用可能な製品です。
特徴および利点
  • Easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature
  • Temperature is shown on a large, 3-digit display; Accuracy: ± 0.5 °C. Increments: 0.1 °C. Uniformity: ± 0.2 °C
  • Test tube rack inserts are sold separately
  • Hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed
  • Drain allows for hassle-free water changes
  • Quik-CAL user calibration function
  • Seamless, stainless steel chamber; the chambers resist rust and have no corners to collect dirt or contamination
その他情報
The black top supplied is a float and designed to keep the plastic rack from sinking to the bottom (to ensure you don′t burn your hand during removal/insertion). This rack is not supposed to fit all the way to the bottom.
For the two metal racks, the design has been improved by adding handles for easy removal/insertion. These racks will fit all the way to the bottom and will not prevent the lid from closing. Sometimes the legs may need to be adjusted inward to ensure fit.
法的情報
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Quick-Cal is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.