Merck
Z756997
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 110 V AC
別名:
moisture sensor, moisture tester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
メーカー/製品名
Kern DBS 60-3 US
秤量測定範囲
60 g
L × W × H
202 mm × 336 mm × 157 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)