Merck
Z743912
ART® SoftFit L Reload System empty reload HLT insert
for 20 ul - 300 ul racks
別名:
Reload rack, tip rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
特徴
for 20 ul - 300 ul racks
包装
pkg of 5X10 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3704-ER
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The ART SoftFit-L empty racks can be combined with SoftFit-L reload towers and inserts, providing a packaging option that is environmentally friendly and generates less plastic waste compared to standard racks. These racks are designed to be used with ART SoftFit-L reload inserts and reload towers.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)