Merck
Z743053
Julabo® HighTech heating circulator
SE-26, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20p), bath useable volume 26 L, temp 20 °C, accuracy: 300 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
SE-26
Julabo 9252526
temp measuring range
20 °C, accuracy: 300 °C
パラメーター
0.4 bar suction pressure
0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
±0.01 °C temp. stability
バス開口部 W × L × D
22 cm × 30 cm × 20 cm
バス使用可能容量
26 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
内部および外部循環路への温液の供給用 - コンパクトかつ強力。マイクロプロセッサー制御(PID)のヒーティングサーキュレーターであるHighTechシリーズには、さらに要求が厳しい用途で高く評価された機能が組み込まれています。サーキュレーターは、Economyシリーズ、TopTechシリーズより動作温度が高く、安定性に優れています。どのHighTechサーキュレーターも、オプションのPt 100温度センサーで外部システムを直接モニターできます。内蔵RS232インターフェース安全等級3。
HighTechシリーズには、さらに以下の特徴があります。
  • ICC=インテリジェントカスケードコントロール
  • 自己調整コントローラー、調整可能なPID制御パラメーターで達成される、さまざまなシステムに最適な温度安定性
  • VFD_comfort表示、分解能0.01°C
  • Pt 100センサーによる外部測定と制御、プログラマー用接続、および温度記録計
  • RS232インターフェース
  • 簡便なユーザーガイダンス、アナログ/デジタル設定値入力のためのLCDディスプレイ(HLとSLモデルのみ)。表示分解能:99.99°Cまで0.01°C
  • 実時間時計と統合したプログラマー
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)