戻る
Julabo
®
HighTech heating circulator
Products
製品区分
baths (6)
メーカー
長さ(cm)
容量
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
Z743049
Julabo
®
HighTech heating circulator,
SE-6, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20p), bath useable volume 6 L, temp 20 °C, accuracy: 300 °C
表示
価格を表示
Z743042
Julabo
®
HighTech heating circulator,
SL-12, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20p), bath useable volume 12 L, temp 20 °C, accuracy: 300 °C
表示
価格を表示
Z743050
Julabo
®
HighTech heating circulator,
SE-12, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20p), bath useable volume 12 L, temp 20 °C, accuracy: 300 °C
表示
価格を表示
Z743041
Julabo
®
HighTech heating circulator,
SL-6, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20p), bath useable volume 6 L, temp 20 °C, accuracy: 300 °C
表示
価格を表示
Z743045
Julabo
®
HighTech heating circulator,
SL-26, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20p), bath useable volume 26 L, temp 20 °C, accuracy: 300 °C
表示
価格を表示
Z743053
Julabo
®
HighTech heating circulator,
SE-26, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20p), bath useable volume 26 L, temp 20 °C, accuracy: 300 °C