Merck
Z742192
Stainless Steel Perforated Instrument Tray
Full size long, capacity 7.9 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.51
特徴
Full size long
メーカー/製品名
Polarware 30023
キャパシティ
7.9 L
サイズ
20.75 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
52.7 cm × 32.4 cm × 6.4 cm