Merck
Z687456
Microflex® 93-833、XCEED®ニトリル手袋、パウダーフリー
size S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
S
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 250 ea (boxes of 250)
メーカー/製品名
Microflex 93-833-S
L × 厚み
9.3 in. (235 mm) × 2.8 mil (0.07 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトリルの処方と製造プロセスに革命をもたらす新しい産業は、快適性、強度、価値を高めます。期待を超えます。
  • 快適性:XCEEDグローブは柔らかく、触覚感度が向上し、手の疲労を軽減します。
  • 強度:新しい組成により、使い捨て検査用手袋の強度と耐久性の水準が向上します。
  • 価値のパッキング:各ボックスには、平均100カウントボックスの2.5倍の250個のグローブが含まれています。
注:価値のパッキングにより、お金と時間を節約できます。さらに、価値のパッキングは環境に適しています。
厚さ:
  • そで口:0.06 mm(2.4 mil)
  • 手のひら:0.07 mm(2.8 mil)
  • 指:0.11 mm(4.3 mil)
  • 長さ:235 mm(9.3")
Microflex XCEEDはブランド変更の過程にあります。新しい製品名はMicroflex 93-833になります。エフェクト名とパッケージのみを変更します。材料仕様に変更はありません。
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
XCEED is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)