物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Hinged rack
Tip design ART 200L
包装
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2769-HR
テクニック
PCR: suitable
最大容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LTS®ピペットと互換性のあるMolecular Bio ProductのSoftfit L Reload Systemでは、ARTバリアピペットチップを容量によって色分けした挿入部に入れてお届けします。ピペットチップには5種類の容量があり、それぞれローリテンションタイプが選択できます。Softfit L Reload Systemの各挿入部は、製品番号とロット番号の両方によって明確に識別されるため、研究者は、製品の追跡記録を失うことなく、場所をとらず環境に配慮した再充填システムを安心してご使用いただけます。
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries