Merck
Z676187
Plum 眼洗浄pH中和液、補充液
pkg of 200 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 200 mL
メーカー/製品名
Plum
詳細
酸やアルカリが偶然目に入ってしまった場合に、眼の中の液体を中和する4.9%滅菌リン酸緩衝液が入った小さなハンディボトルです。このボトルは携帯しやすく、中和液ステーションを補充するのに使えます。人間工学に基づいた洗眼器(アイカップ)、ダストキャップと、わかりやすい説明書が付いています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z676187-1EA:
Z676187-BULK:
試験成績書(COA)