メーカー/製品名
Hanna HI 2210-02
pH測定範囲
-2.00-16.00, accuracy: ±0.01
温度測定範囲
-9.9-120.0 °C, accuracy: ±0.5 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hannaの新しい卓上pHメーターである、マイクロプロセッサーベースのHI 2211とHI 2210は、精度に妥協しない、研究試験用に手頃なソリューションです。非常に大きいLCD (6.5 in. x 1.5 in.) が特徴で、これは読み取ったpHおよび温度を同時に表示します。大型LCDには、較正操作時および測定時にユーザーのガイドとなる文字情報やアイコンが数多く表示されます。
これらのユニットは広範囲のBNCコネクター付きpH電極に適合します。
英国で使用する際は、電源アダプターHI 710012(Z673978)をご注文ください。
- 非常に大型のLCD
- 自動較正
- 5種類の標準バッファー
- pHと温度の同時表示
- 自動温度補正
- 安定性インジケーター
これらのユニットは広範囲のBNCコネクター付きpH電極に適合します。
英国で使用する際は、電源アダプターHI 710012(Z673978)をご注文ください。
mV‐なし
The new microprocessor based HI 2211 and HI 2210 benchtop pH meters from HANNA are an affordable solution for laboratory testing without compromising accuracy. These instruments feature an extra large (6.5 in. x 1.5 in.) LCD which displays pH and temperature readings simultaneously. The large LCD also features a number of prompts and symbols that guide the user during the calibration operation, as well as during measurements.
Supplied with HI 1131B glass body pH electrode, HI 7662 temperature probe, electrode holder, buffer solutions pH 4.01 & 7.01, electrolyte solution, 12 V DC power adapter and instruction manual.
These units are compatible with a wide range of pH electrodes with BNC connectors.
For UK power adapter please order HI 710012 (Z673978)
- Extra large LCD
- Automatic Calibration
- 5 Standard Buffers
- Simultaneous display of pH and Temperature
- Automatic Temperature Compensation
- Stability indicator
Supplied with HI 1131B glass body pH electrode, HI 7662 temperature probe, electrode holder, buffer solutions pH 4.01 & 7.01, electrolyte solution, 12 V DC power adapter and instruction manual.
These units are compatible with a wide range of pH electrodes with BNC connectors.
For UK power adapter please order HI 710012 (Z673978)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)