Merck
Z672378
IKA® C-Magホットプレートスターラー
C-MAG HS7, AC/DC input 230 V AC, UK plug, platform size 200 mm × 200 mm
別名:
ホットプレートマグネティックスターラー, マグネティックスターラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.76
物質
ceramic plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0003581202
パラメーター
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
プラットフォームサイズ
200 mm × 200 mm
攪拌機容量
10 L
重量
11 lb
出力
1000 watts (heater)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C-MAG HS 7 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
特徴および利点
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG