Merck
Z656321
Vacuubrand rotary vane pump oil B, 1L
Pump oil B:high viscosity, low vapour pressure, pack of 1 L
別名:
Vacuubrand 687010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151700
NACRES:
NB.79
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 L
メーカー/製品名
Vacuubrand
WGK
WGK 3
引火点(°F)
500.0 °F
引火点(℃)
260 °C
適用法令
Jan Code
Z656321-1EA:
試験成績書(COA)