Merck
Z654892
Best® Nitri-Care® gloves
size 7‑8 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
物質
nitrile
サイズ
7‑8 M
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
包装
package of 100 ea
メーカー/製品名
Best Manufacturing 3005PFM
L × 厚み
9.5 in. × 4 mil
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-DEXシリーズをもとにコストをさらに抑えた、検診用の手袋です。ISO 9002認証取得施設で製造されており、品質基準1.5 AQLに適合しています。天然ゴム由来のタンパク質は含まれていません。独自の非アレルギー性ポリマーコーティングが施されていますので、濡れた手での着用も容易です。
  • EN 455準拠試験済み
  • 左右同形
  • 低弾性。まるで付けていないかのようなしなやかな感触を実現
  • 同じ厚さの天然ゴムやビニール製グローブと比べて3倍の貫通耐性(0.45 kg超)
  • ラテックスアレルギーやウイルス、細菌から皮膚を強力に保護
Nitri-Care is the economical medical examination version of the N-DEX family. Made in ISO 9002 quality-certified facility, Nitri-Care is inspected to a quality level of 1.5AQL. Nitri-Care does not contain any proteins of natural rubber and features the proprietary non-allergenic polymeric coating that aids in wet-hand donning.
  • Tested according to EN 455
  • Ambidextrous
  • The "low-modulus" feature: the glove becomes a second skin
  • Nitri-Care provides three times the puncture resistance of natural rubber and vinyl gloves of comparable thickness (puncture resistance is > 0.45 Kg)
  • Best protection against latex allergies, viruses and bacteria
法的情報
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
Nitri-Care is a registered trademark of Best Manufacturing Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)