特徴
CE compliant
利用可能性
available only in EU
available only in EU
mV測定範囲
-1999-1999, accuracy: 1, resolution: 1
pH測定範囲
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
温度測定範囲
-5.0-105 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
サイズ
220 mm × 90 mm × 45 mm
重量
325 g
バッテリー電源
4 AA
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Clear display of measured values and settings
- Continuous indication of electrode and battery status
- Automatic endpoint and buffer recognition as well as temperature compensation
- Data memory for 30 GLP data points
- 3-point calibration with predefined or user-defined buffers
- Water tight according to IP67
構成
meter including electrode holder
法的情報
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)