Merck
Z648531
Stuart Scientific SA8 vortex mixer
AC/DC input 90 / 230 V AC, 50-60 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.73
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Stuart SA8
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
200-2500 rpm speed
W × D × H
135 mm × 215 mm × 78 mm
重量
3.2 kg
詳細
  • 200~2500 rpmまで、さまざまな回転速度の調節が可能
  • 間欠モードか連続モードを選択
  • 本体には安定したロープロファイルデザインを採用
  • 堅牢なダイキャスト構造
ごく穏やかに混合する200 rpmから強烈に撹拌する2500 rpm まで、撹拌速度を選択することができます。操作面のボタンを押すだけで、「タッチ」モードか連続操作を選べます。
本体は堅牢なダイキャスト構造ですので、使用している間に余計な動きをみせることがありません。 人間工学に基づいたロープロファイルデザインを採用していますので、日常の撹拌作業が快適になります。
別売りの支持ロッドを使えば、長時間にわたって混合する間、ボルテックスの作動面上に容器を固定することができます。
法的情報
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.