Merck
Z648523
Stuart digital hotplate stirrer
CD162
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
230 V, 50 - 60 Hz
230 V
物質
ceramic plate
詳細
heated area 120 mm
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
CD162
Stuart CD162
利用可能性
not available in USA and Canada
温度測定範囲
accuracy: 0.5 °C (Control accuracy with probe)
パラメーター
≤450 °C temp. range
200 to 1300 rpm speed (stirring)
200-1300 rpm speed
プレートサイズ × W × L
× 160 mm × 160 mm
サイズ
190 mm × 300 mm × 110 mm
攪拌機最大容量
~15 L
上部プレートサイズ
160 mm × 160 mm
重量
3.4 kg
出力
500 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学耐性の、セラミック製高温トッププレートで、表面が白いので色の変化を見地しやすく、清掃も容易で、使用中に端の部分は温度が上がりません。
温度と速度の両方をデジタル設定および制御。
液体温度を正確に制御するための温度プローブが付属しています。
高度な安全機能:
  • 「HOT」警告ライトの点滅
  • 過熱を防ぐ独立した安全回路
温度と撹拌速度の両方のデジタル制御機能を提供する高度なスターラーホットプレート。液体サンプルに浸すと、極めて長期間でもその温度を±0.5°C以内に非常に正確に制御できる、取り外し可能なPTFEコートプローブが付属します。
サンプルの設定温度と実際の温度の両方が、明るく読みやすい真空蛍光ディスプレイに同時に表示されます。毎回まったく同じ速度で再現性を得ることができるように、撹拌速度が設定されてデジタル表示されます。
プローブが接続されていない場合は、トッププレートの温度をディスプレイ上で設定できます。
法的情報
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)