Merck
Z648477
Quickfit® multi-limb vacuum receiver
Quickfit RA 11/SC, four-limb vacuum receiver
別名:
RA11/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint 14/23
male joint 19/26
メーカー/製品名
Quickfit RA 11/SC
利用可能性
not available in ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レシーバーに適切に潤滑油を差すと、アダプターはコニカルジョイント部で回転し、液体の流れる方向を転換させ、真空系を保ったまま取り付けられた4つのフラスコに分注することができます。フレキシブルなチュービングを行うためには、100 mLフラスコ(Z302619、別売)4個とスクリューネジ式アダプターが必要です。
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)