Merck
Z646326
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
rigid spout for 20/30 L Aldrich drums
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
直径
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)