Merck
Z549673
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
male joint: ST/NS14/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.