Merck
Z548073
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
別名:
フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
600 mL
ディスク直径
90 mm
ポアサイズ
145-175 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)