物質
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
ディスク直径
120 mm
漏斗容量
1,500 mL
ステム直径
22 mm
ポアサイズ
70-100 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)