Merck
Z408387
Sigma-Aldrich
Gas-cylinder bracket
Single, wall-mount
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
H × W × D
4 1/4 in. × 8 in. × 2 1/4 in.
重量
3.0 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
耐久性のある支持部が、直径3~123/8 in.のガス、酸素、溶接、カスケード、プロパン、またはLPシリンダーを保持します。重い11ゲージ溶接構造、焼き付けエナメル仕上げ、スチール強化樹脂エッジガード。11/2 in.のPPウェブドストラップとスチール製のシンチバックル、そしてチェーンセットにより、長期間使用できます。ベンチマウントブラケットは蝶ねじで締めてあります。全てのユニットは、OSHA、NFPA、UFC、AGA規格に準拠しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)