Merck
Z301825
Marigold® Suregrip gloves
size L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
yellow natural rubber
サイズ
L
特徴
CE compliant
包装
pkg of 12 pair
メーカー/製品名
Marigold
利用可能性
not available in USA and Canada
L × 厚み
320 mm × 1.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easy pull-on, tear resistant flock lined yellow rubber gloves offering comfort with a high resistance to water based chemicals. Unique raised pattern gives these gloves an excellent wet grip.
法的情報
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS