Merck
Z301094
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 14/23
別名:
XA21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom14/23
メーカー/製品名
Quickfit XA 21
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited