Merck
Z300926
Quickfit®還元アダプター
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 29/32
別名:
DA24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom29/32
メーカー/製品名
Quickfit DA 24
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)