Merck
Z265608
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
物質
glass support
silica gel 60 matrix
特徴
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Analtech 11031
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
5 cm × 20 cm
層厚
250 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Most rugged silica gel plates available.
その他情報
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116484
法的情報
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.