Merck
Z261955
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 45
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.01
ネックスレッドサイズ
GL 45
メーカー/製品名
Fortuna Graf
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
法的情報
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)