Merck
Z231517
Duroplan ペトリ皿
O.D. × H 80 mm × 20 mm
別名:
217554307
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217554307
利用可能性
not available in USA and Canada
外径 × H
80 mm × 20 mm
ディスクの最大容量
~100 mL
ディッシュ直径
80 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences