Merck
Z220329
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 45/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ラベル
J
K
ジョイント
female joint: ST/NS45/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
熱可塑性のスクリュー式キャップ、Vitonの Oリング付き、140°Cまで耐用。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
文書ライブラリにアクセスする
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.