Merck
Z189952
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Straight, top diam. 100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 723507
上部直径
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.