Merck
Z174971
Round bottom flask
capacity 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 9592-04
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップ、FETFE® O-リング、セプタムが付きます。ネジ式の<ST/>14/10ジョイントです。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.