Merck
Z173495
Sigma-Aldrich
Addition funnel with Rotaflo® stopcock, and glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ラベル
W
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
キャパシティ
100 mL
法的情報
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.