Merck
Z171441
Sigma-Aldrich
Series A-2 gas syringe
capacity 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
2 in.
特徴
needle bevel tip
メーカー/製品名
VICI 010034
キャパシティ
2 mL
ニードル長
2.25 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)